Learn More
Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers
Artikelnummer. 15930371
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 ml
2500 mL
4000 mL
Produkttyp:
Behälter
Packer Bottle
Runde Boston-Flasche
Sample Jar
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Anzahl pro Karton:
4
12
24
Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben in Reinraumumgebungen durch die Verwendung von partikelzertifizierten Glasbehältern.
Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben.Thermo Scientific™ partikelzertifizierte Glasbehälter sind getestet und zertifiziert, um die Kriterien für einen niedrigen Partikelgehalt zu erfüllen; sie sind so zusammengesetzt, dass sie nur 5 Partikel pro Milliliter > 0,5 Mikrometer enthalten.Es ist eine Vielzahl an standardmäßigen partikelzertifizierten Behältern erhältlich.Nicht standardisierte Behälter können auf Anfrage nach kundenspezifischen Anforderungen gereinigt werden.
Hauptmerkmale:
  • Glas der Klasse 100/10
  • Jeder Lieferung liegt ein Analysenzertifikat bei
  • Erhältlich in Klar- oder Braunglas
  • Die mitgelieferten Verschlüsse aus Polypropylen sind mit chemisch resistentem PTFE verkleidet, das keine Klebstoffe enthält.
  • Einzelne, doppelt verpackte Flaschen für Integrität bis zum Verwendungsort
  • 4 l-Kannen, geeignet für den Transport gefährlicher Stoffe in Verbindung mit Kombinationsverpackungen
Empfohlen für:
Anwendungen mit geringer Partikelbelastung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Runde Boston Braunglasflasche mit Verschluss in geschlossener Ausführung
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,875 in.
Material Glas
Anzahl pro Karton 12
Höhe (metrisch) 111,13 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,375 in.
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon
Verschlussmaterial Polypropylen, fusselarm
Verschlussgröße 24 bis 414 mm
Durchmesser (metrisch) 47,63 mm
Verschlusstyp Closed-top