Learn More
Checkers Park-It™, Black/White
The rubber Park-It™ Parking Curb is used to effectively guide cars when pulling into a parking place. It is profiled at 10 cm high, safeguarding potential damage to today’s low, front-end car designs. They are more resistant than concrete or plastic curbs.
46.00 CHF - 76.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz, Weiß
Material Recyceltes Gummi
Breite (metrisch) 15 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17712318
Unterlagen ansehen
Checkers
GNRS1320WB
90 cm
46.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17732318
Unterlagen ansehen
Checkers
GNRS1420WB
120 cm
59.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17752318
Unterlagen ansehen
Checkers
GNRS1620WB
180 cm
76.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The Park-It™ parking curb is constructed of 100% recycled rubber and is used to effectively guide cars when pulling into a parking stall
  • It is profiled at 10 cm high, safeguarding potential damage to today's low, front-end car designs
  • Unlike concrete or plastic, which necessitate frequent replacements, the Park-It™'s recycled rubber construction makes it safer and more durable
  • In-moulded highway reflective tape (available in yellow or white) ensures visibility and pedestrian safety
  • The Park It™ comes with pre-moulded holes and can be shipped with rebar spikes or lag bolts for installation
  • They are lightweight (16 kg for an 18 cm Park-It™) and flexible; conforming to the contour of uneven road surfaces
  • Park-It™ parking curbs are available in 90 cm, 120 cm and 180 cm lengths and are covered by a 3-year warranty; 1 year on the tape (under normal use)
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Weiß
Recyceltes Gummi
15 cm