Learn More
Emma Safety Footwear Paris Sicherheitsschuhe
Leichtes Polyurethan-beschichtetes Gewebe mit Zehenschutz aus Nanokohlenstoff-Verbundmaterial. Hohe Leistung an Arbeitsplätzen, in denen Sicherheit und lang anhaltender Komfort oberste Priorität haben. Die extrem bequeme PU-Innensohle sorgt für lang anhaltende Unterstützung und Dämpfung des Fußes.
109.18 CHF - 138.86 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz, Grau |
Bauweise/Design | Paris |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15958401
|
Emma Safety Footwear
MM40464739 |
39 |
120.84 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968401
|
Emma Safety Footwear
MM40464740 |
40 |
120.84 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978401
|
Emma Safety Footwear
MM40464741 |
41 |
138.86 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988401
|
Emma Safety Footwear
MM40464742 |
42 |
120.84 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998401
|
Emma Safety Footwear
MM40464743 |
43 |
131.44 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908411
|
Emma Safety Footwear
MM40464744 |
44 |
120.84 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15918411
|
Emma Safety Footwear
MM40464745 |
45 |
120.84 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15928411
|
Emma Safety Footwear
MM40464746 |
46 | |||||||
15938411
|
Emma Safety Footwear
MM40464747 |
47 |
120.84 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gewebte Textilien
- Beschichtung aus Polyurethan
- Hydro-Tec™ antibakteriell
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz, Grau | |
Hydro-Tec™ antibakteriell | |
Komposit |
Schnüre | |
Paris | |
Textil |