Learn More
Thermo Scientific Chemicals Parecoxib-Natriumsalz
Artikelnummer. 16524484
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198470-85-8
InChI-Schlüssel HQPVVKXJNZEAFW-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium [4-(5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-yl)Benzenesulfonyl](Propanoyl)Azanid
SMILES [Na+].CCC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(C)ON=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Parecoxib sodium salt
Schmelzpunkt 273.0°C to 275.0°C
Summenformel C19H17N2NaO4S
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 392.40
Formelmasse 392.4