Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 16 % Gew./Vol. Wässr. Lsg., methanolfrei
Artikelnummer. 11490570
Click to view available options
Menge:
2 x 10 mL
10 x 10 ml
Paraformaldehyd, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Methylenoxid, Oxomethan, Paraform, Oxymethylen, Formalin, Formol, Methylaldehyd, Paraformaldehyd, Formaldehyd, Metanal, 10 x 10 ml, CHEBI:16842, Gefahrenklasse: 9; Verpackungsgruppe: III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
Paraformaldehyd wird als Desinfektionsmittel, Härtemittel und Imprägniermittel verwendet. Kommt auch zur Herstellung von Klebstoffen, Harzen und in der Zahnmedizin als antiseptisches und als empfängnisverhütendes Mittel zum Einsatz. Ebenso wird es als Thermoplast eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Vorbereitung von Formalinfixierungsmitteln für Gewebe oder Zellen während der Proben, die einer Fluoreszenzstudie unterzogen werden, verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Namenshinweis Methanol free
Verpackung Ampulle
MDL-Nummer MFCD00133991
Menge 2 x 10 mL
Merck Index 14,7025
Löslichkeitsinformationen Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Paraformaldehyde