Learn More
Brady™ Papieretiketten für den J2000-Drucker
Das B-2550 Papieretikett ist für den BradyJet J2000 Farbetikettendrucker erhältlich.
Marke: Brady™ 151123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
- Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung für die Univeralbeschriftung mit einer begrenzten Lebensdauer
- Ist zur Kennzeichnung von Verpackungen geeignet
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Papier | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 °C bis +60 °C | |
0,175 mm | |
1 in. | |
2 in. | |
25,40 mm |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Etiketten | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
1000 Etiketten/Rolle | |
0,0069 in. | |
28,58 mm | |
25,4 mm | |
50,80 mm | |
488 g |