Learn More
Brady™ Papieretiketten für den J2000-Drucker
Das B-2550 Papieretikett ist für den BradyJet J2000 Farbetikettendrucker erhältlich.
Marke:  Brady™ 151131
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17160461
  • 243.00 CHF / 180 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit dem BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
  • Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung für die Univeralbeschriftung mit einer begrenzten Lebensdauer
  • Ist zur Kennzeichnung von Verpackungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl
Matt
Papier
Tintenstrahl
Unsteril
-40 °C
-40 °C bis +60 °C
0,175 mm
152,4 mm
101,60 mm
531 g
Weiß
Rolle
Vorderseite
Etiketten
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
180 Etiketten/Rolle
0,0069 in.
6 in.
4 in.
152,40 mm