Learn More
Palmitylpalmitat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as emollients, masking agents and skin conditioning and a glosser and thickener for creams. It improves emulsion texture and stability and gives structure to cosmetic sticks. Used in skin and hair applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Einfärbemittel, Maskierungsmittel und Hautpflegemittel sowie als Glanzmittel und Verdicker für Cremes verwendet. Verbessert die Emulsionsstruktur und -stabilität und verleiht Kosmetikstiften Struktur. Geeignet für den Einsatz in Haut- und Haaranwendungsbereichen.
Löslichkeit
Löslich in heißem Aceton.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
Wird als Einfärbemittel, Maskierungsmittel und Hautpflegemittel sowie als Glanzmittel und Verdicker für Cremes verwendet. Verbessert die Emulsionsstruktur und -stabilität und verleiht Kosmetikstiften Struktur. Geeignet für den Einsatz in Haut- und Haaranwendungsbereichen.
Löslichkeit
Löslich in heißem Aceton.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palmityl palmitate |
Schmelzpunkt | 55°C to 56°C |
Strukturformel | CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot acetone. |
Formelmasse | 480.85 |
Reinheit (%) | 96% |