Learn More
Palmitylpalmitat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485548
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
It is used as emollients, masking agents and skin conditioning and a glosser and thickener for creams. It improves emulsion texture and stability and gives structure to cosmetic sticks. Used in skin and hair applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Einfärbemittel, Maskierungsmittel und Hautpflegemittel sowie als Glanzmittel und Verdicker für Cremes verwendet. Verbessert die Emulsionsstruktur und -stabilität und verleiht Kosmetikstiften Struktur. Geeignet für den Einsatz in Haut- und Haaranwendungsbereichen.
Löslichkeit
Löslich in heißem Aceton.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-10-3
Summenformel C32H64O2
Molekulargewicht (g/mol) 480.86
MDL-Nummer MFCD00053739
InChI-Schlüssel PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC-Name Hexadecylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmityl palmitate
Schmelzpunkt 55°C to 56°C
Strukturformel CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot acetone.
Formelmasse 480.85
Reinheit (%) 96%