Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hexadecansäure, 98 %
Artikelnummer. 10295080
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-10-3
Summenformel C16H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
MDL-Nummer MFCD00002747
InChI-Schlüssel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC-Name Hexadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitic acid
Azidität 215 to 233mg KOH/g
Schmelzpunkt 59.0°C to 63.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 351.5°C
Flammpunkt 206°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)14CO2H
Menge 1 kg
Verseifungszahl 216 to 224mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Merck Index 15,7097
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol, ether and propyl alcohol
Viskosität 7.8 mPa.s (70°C)
Formelmasse 256.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flocken