Learn More
Palladiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verdampfungsquelle, Wasserstoffgetter, Schmuckherstellung, elektrische Kontakte für Halbleiter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Aussehen | Silver gray rod |
Dichte | 12.02g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 Pc. |
Reinheit (%) | 99.9% |
Form | Slug, Durchmesser x Länge: 6.35 X 6.35 mm (0.25 X 0.25 Zoll) |