Learn More
Palladium(II)-oxid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) oxide |
Schmelzpunkt | 870.0°C |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 85.2 to 88.7% (Pd) |
Strukturformel | PdO |
Merck Index | 15,7094 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acids, slightly soluble in aqua regia, soluble in 48% hbr |
Formelmasse | 122.4 |
Reinheit (%) | 99.995% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Palladium(II) oxide