Learn More
Palladium(II)-Nitrat, Lösung, Pd4-5 % w/w (Kont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426985
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-05-3
Summenformel N2O6Pd
Molekulargewicht (g/mol) 230.43
MDL-Nummer MFCD00011169
InChI-Schlüssel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC-Name Palladium(2+);Dinitrat
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium (II) nitrate solution
Farbe Braun bis Orange
Strukturformel Pd(NO3)2
UN-Nummer UN3264
Konzentration Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd)
Formelmasse 230.43
Menge 1 g
Physikalische Form Flüssig