Learn More
Palladium(II)-Nitrat, Lösung, Pd 10 % w/w (kont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) nitrate |
Farbe | Braun bis Orange |
Namenshinweis | Solution |
UN-Nummer | UN3264 |
Konzentration | Pd 10% w/w (cont. Pd) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water and dilute nitric acid. |
Formelmasse | 230.43 |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Flüssig |