Learn More
Palladium(II)-Nitrathydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pd 39 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Farbe | Braun bis rot |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis), Pd 39 % min. |
Strukturformel | Pd(NO3)2·xH2O |
UN-Nummer | UN1477 |
Merck Index | 14,6992 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute nitric acid. |