Learn More
Palladium(II)-Chlorid, Lösung, Pd 9.0-11.0 % w/w (kont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420300
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
IUPAC-Name Dichlorpalladium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) chloride
Farbe Braun
Namenshinweis Solution
UN-Nummer UN3264
Konzentration Pd 9.0 to 11.0% w/w (cont. Pd)
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,organic solvents and hydrochloric acid.
Formelmasse 177.31
Geruch Acidic
Menge 5 g
Physikalische Form Flüssig