Learn More
Palladium(II)-Chlorid, Lösung, Pd 9.0-11.0 % w/w (kont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) chloride |
Farbe | Braun |
Namenshinweis | Solution |
UN-Nummer | UN3264 |
Konzentration | Pd 9.0 to 11.0% w/w (cont. Pd) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,organic solvents and hydrochloric acid. |
Formelmasse | 177.31 |
Geruch | Acidic |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Flüssig |