Learn More
Alfa Aesar™ Palladium(II)-Chlorid, Lösung, Pd 20-25 % w/w (kont. Pd)
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) chloride Solution |
Farbe | Braun |
UN-Nummer | UN3264 |
Konzentration | Pd 20 to 25% w/w (cont. Pd) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqueous metal halides,water,acetone,alcohol,hydrobromic acid and hydrochloric acid. |
Formelmasse | 177.31 |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Flüssig |