Learn More
Palladiumhydroxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium hydroxide |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | Palladium(2+); Dihydroxid |
Formelmasse | 140.42 |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Odorless |