Learn More
Invitrogen™ Palladium API Fluorescent Detection Kit
Assay Palladium API-Aktivität in verschiedenen Lösungsmitteln, einschließlich Toluol-, Ethanol-, Acetonitril-, DMSO- und DMF-haltigen Proben.
Marke: Invitrogen™ EIAPDAPIF
Additional Details : Gewicht : 0.33820kg
Includes: 96-Well-Mikrotiterplatten, Standard, andere Assay-spezifische Reagenzien, Puffer und chargenspezifische technische Datenblätter.
Beschreibung
Das Kit zum Nachweisen von Palladium, das nur für Forschungszwecke verwendet wird, ist ein Fluoreszenztest, der für die Quantifizierung und den Nachweis von Palladium in verschiedenen Lösungsmitteln, einschließlich Toluol-, Ethanol-, Acetonitril-, DMSO- und DMF-haltigen Proben, entwickelt wurde.
Dieses vollständige, gebrauchsfertige Kit enthält schwarze 96-Well-Mikrotiterplatte(n), Palladium-Standard, Palladium-Detektionsreagenz und andere Komponenten für den Assay. Für die Verwendung dieses Kits ist ein 96-Well-Mikrotiterplatten-Lesegerät erforderlich, das Fluoreszenzemissionen bei 520 nm mit Anregung bei 485 nm ablesen kann.
Leistungsmerkmale
• Assay-Typ: Kit zum Fluoreszenznachweis
• Probentypen: verschiedene Lösungsmittel wie Toluol, Ethanol, Acetonitril, DMSO und DMF
• Standardkurvenbereich: 3,1 bis 100 nM
• Reaktivität: Artunabhängig
Hintergrund
Viele neue synthetische Transformationen, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, verwenden Palladiumverbindungen (Pd) für die Katalyse von Kohlenstoff-Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Heteroatom-Kupplungsreaktionen wie die Buchwald-Hartwig-, Heck-, Kumada-, Negishi-, Nozaki-Hiyama-, Sonogashira-, Stille-, Suzuki-Miyaura- und Tsuji-Trost-Transformationen. Diese Reaktionen haben für pharmazeutische Prozesse eine zunehmende Beliebtheit gefunden, da sie eine Vielzahl von funktionellen Gruppen nutzen und daher zum Aufbau komplizierter Moleküle verwendet werden können. Palladium-katalysierte Reaktionen stellen jedoch ein Problem dar, da das Palladium oft im isolierten Produkt verbleibt.
Assay-Prinzip
Die Standardmethoden zur Quantifizierung von Palladium in Proben sind die Atomabsorptionsanalyse, die Röntgenfluoreszenz und die Plasma-Emissions-Spektroskopie wie die induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS). Diese Methoden erfordern teure Instrumente, die von einem hochqualifizierten Wissenschaftler bedient werden müssen. Kreuzkontamination des Geräts kann den Durchsatz dieser Analyse begrenzen und erfordert eine gewissenhafte Reinigung.
Dieses Palladium-Fluoreszenznachweiskit ermöglicht die schnelle Bestimmung der relativen Mengen von Pd in einer Vielzahl von Proben und Lösungsmitteln, einschließlich Toluol, Ethanol, Acetonitril, DMSO und DMF. Das Kit verwendet ein nicht fluoreszierendes Detektionsmolekül, das in Anwesenheit von Palladium spaltet, um ein hell fluoreszierendes Produkt zu erhalten.
Spezifikation
96-Well-Mikrotiterplatte(n), Standard, andere Assay-spezifische Reagenzien, Puffer und chargenspezifische technische Datenblätter. Bei –20 °C lagern |
|
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Nicht-Gen | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Nachweiskit | |
Nicht-Gen | |
96 Tests | |
Palladium-API |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.