Learn More
Palladiumpulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Farbe | Grau bis Schwarz |
Namenshinweis | 5% on barium sulfate powder |
Aussehen | grayish black powder |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |