Learn More
Palladium, 1 % auf körnigem Kohlenstoff, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Namenshinweis | 1% on granular carbon, Reduced |
Physikalische Form | Pellet, pelletieren |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |