Learn More
Cytiva Tricorn Packing equipment 10/100, 1 pc.
Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden
Marke:  Cytiva 18-1153-25
Artikelnummer. 10808910
  • 540.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Tricorn Packausrüstung gehört Packausrüstung 5/50 (5 mm-Anschluss und 50 mm-Glasrohr) oder 10/100 (10 mm-Anschluss und 100 mm-Glasrohr), EPDM-O-Ringe und Unterteil, Kappe und Verschlussstopfen.
  • Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden. Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
  • Die Säulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 10 mm und in Längen von 20 bis 200 mm erhältlich. Säulen mit 10 mm Durchmesser sind auch in Säulenlängen von 300 und 600 mm erhältlich. Das Design und die Abmessungen der Säulen machen sie besonders nützlich für Screening- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung.
  • Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verpackungsausrüstung
1 x Unterteil (Kappe, Filterhalter und O-Ring), 1 x Packungsschlauch 10/100, 1 x Packungsanschluss
Hochleistungsmedien, wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und Source
1/Packung
PP/PEEK/EPDM/Borosilikatglas
pH 0 bis 14
4°bis 60 °C