Learn More
Molecular Probes™ Pacific Blue™ Annexin V/SYTOX™ AADvanced™ Apoptosis Kit, for flow cytometry
Pacific Blue™ Annexin V/SYTOX™ AADvanced™ Apoptose-Kit, für Durchflusszytometrie
Marke:  Molecular Probes™ A35136
674.50 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10118184
  • 732.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Produkt weist die Externalisierung von Phosphatidylserin in apoptotischen Zellen mit rekombinantem Annexin V, konjugiert an violett fluoreszierenden Pacific Blue™ Farbstoff und in toten Zellen mit SYTOX™ AADvanced™ Farbstoff nach. Nach Färbung einer Zellpopulation mit Pacific Blue™, Annexion V und SYTOX™ AADvanced™ zeigen apoptotische Zellen violette Fluoreszenz, tote Zellen rote Fluoreszenz und lebende Zellen wenig oder keine Fluoreszenz. Diese Populationen lassen sich leicht über ein Durchflusszytometer mit den 405 nm und 488 nm-Linien für die Anregung unterscheiden. Zwischen den beiden Farbstoffen gibt es nur sehr geringe spektrale Überlappungen, daher ist nur eine sehr geringe Kompensation erforderlich. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für ungefähr 50 Durchflusszytometrietests.
Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 kit
Apoptose-Kit
405; 488
50
Durchflusszytometrie
Durchflusszytometer
Rörchen
Enthält 1 Fläschchen Annexion V, Pacific Blue™-Konjugat (250 µl), 1 Fläschchen SYTOX™ AADvanced™ Totzellfärbung und 1 Flasche Annexion-Bindungspuffer (5x Lösung, 15 ml) und 1 Fläschchen DMSO (100 µl).
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Pacific Blue™ 415⁄455, SYTOX™ AADvanced™: 546⁄647
Nasseis
Pacific Blue™, SYTOX™ AADvanced™ Totzellfarbstoff