Learn More
p63 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.98 CHF - 350.75 CHF
Spezifikation
Antigen | p63 |
---|---|
Anwendungen | Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | CoraLite 488 |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17781249
|
Proteintech
CL488-12143-20UL |
20 μL |
129.98 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16850566
|
Proteintech
CL488-12143-100UL |
100 μL |
350.75 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The p63 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human p63. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The p63 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
p63 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
8626 | |
Primary |
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
CoraLite 488 | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |