Learn More
CellSensor™ p53RE-bla HCT-116 Zelllinie
Die CellSensor™ p53RE-bla HCT-116-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des p53-Response Element steht.
Marke: CellSensor™ K1640
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die CellSensor™ p 53RE-bla-HCT-116-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des stabil in HCT-116-Zellen integrierten p53-Response-Elements steht. Zur Bildung dieser Zelllinie wurde das p53RE-bla-Konstrukt mittels Lentivirus in HCT-116-Zellen umgewandelt. Auf Mitomycin reagierende Zellen wurden mittels Durchflusszytometrie isoliert. Diese Zelllinie wurde für DMSO-Toleranz, Zellzahl, Stimulationszeit, Substratladezeit sowie für Z'- und EC50-Konzentrationen von Mitomycin validiert.
- Die CellSensor™ p53RE-bla-HCT-116-Zelllinie reagiert auf Mitomycin und kann zur Untersuchung der an DNA-Reparatur, Zellzyklus-Arrest und in einigen Fällen an der Apoptose beteiligten p53-Signalgebung verwendet werden. Diese Zelllinie kann für das Hochdurchsatz-Screening für Agonisten- oder Antagonisten mit Compound-Bibliotheken angepasst werden. Kandidatenmedikamente können auf Dosisreaktionen gegen diese Zelllinie getestet werden.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Signalweg | |
1 Fläschchen | |
Teilende Zellen |