Learn More
Thermo Scientific Chemicals p21-aktivierter Kinase-Inhibitor III, IPA-3
Artikelnummer. 15497099
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Wirkt als allosterischer Inhibitor von Pak1
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42521-82-4
Summenformel C20H14O2S2
Synonym Pak Inhibitor III; 1,1′-Disulfanediylbis(Naphthalen-2-ol)
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wirkt als allosterischer Inhibitor von Pak1
Formelmasse 350,50g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO oder Ethanol; unlöslich in Wasser
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC1=C(O)C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 1-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)disulfanyl]naphthalen-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 350.45