Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für 100-Well Mikroröhrchen
Zur Aufbewahrung kleiner Fläschchen und Mikroröhrchen. In den Fisherbrand™ 100-Well Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen wird der Inhalt dank des Klappdeckels mit Schnappverschluss sicher gehalten.
61.60 CHF - 66.20 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Klappdeckel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Rechteckig |
Typ | Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Mikroröhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15569811
|
Fisherbrand™
|
Blau |
66.20 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15579811
|
Fisherbrand™
|
Grün |
66.20 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15589811
|
Fisherbrand™
|
Gelb |
61.60 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Für größere Aufbewahrungsanforderungen bei 1.5/2.0 ml-Mikroröhrchen oder Kryofläschchen.
- Einfach zu öffnender Klappdeckel mit Schnappverschluss
- 100 Wells
- Well-Durchmesser: 12.3 mm
- Abmessungen: 141 x 151 x 57 mm
- Autoklavierbar
Spezifikation
Klappdeckel | |
Rechteckig | |
Lagerung von Mikroröhrchen | |
Klappdeckel mit Schnappverschluss | |
10 x 10 | |
141 mm | |
57 mm |
Polypropylen | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
100 (1,5 bis 2 ml Röhrchen) | |
5/Packung | |
141 x 151 x 57 mm | |
151 mm | |
12,3 mm |