Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), serumfrei
B-27 Supplement ermöglicht das Wachstum embryonaler, postnataler und erwachsener hippocampaler und anderer Neuronen des ZNS in niedriger oder hoher Dichte sowie mit kurz- oder langfristiger Lebensfähigkeit. Erhältlich als 50x Flüssigkeit zur Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen (ohne die sonst erforderliche Astrozyten-Nährschicht).
122.00 CHF - 1132.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen. |
---|---|
Zelltyp | Nervenzellen |
Klassifikation | serumfrei |
Kulturtyp | Säugetierzellkultur |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11530536
|
Gibco™
17504044 |
10mL |
122.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15360284
|
Gibco™
17504001 |
100 ml |
1132.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
B-27-Supplement ist das am häufigsten zitierte Supplement für die neuronale Zellkultur. Das optimierte serumfreie Supplement ermöglicht das Wachstum embryonaler, postnataler und adulter hippocampaler Neuronen und anderer Neuronen des ZNS in niedriger oder hoher Dichte sowie mit kurz- oder langfristiger Lebensfähigkeit. B-27 Supplement ist als 50x Flüssigkeit erhältlich und für die Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen ohne erforderliche Astrozyten-Nährschicht konzipiert.
- Als 50x-Flüssigkeit geliefert
- Zur Verwendung mit Neurobasal™-Medien für neuronale Zellkulturen
- Mittels Wachstumsassay unter Verwendung embryonaler hippocampaler Neuronen der Ratte (Sprague Dawley) überprüft
- Bei 1x-Konzentration auf Endotoxin geprüft
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen. | |
serumfrei | |
Flüssig | |
serumfrei | |
Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma |
Nervenzellen | |
Säugetierzellkultur | |
Zellkultur-Supplement | |
Steril |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.