Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze
570.65 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Fronteinstiegsystem mit Doppelreißverschluss.
- Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
- Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | XL |
Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
Farbe | Grün |
Taillenform | Gummizug |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Doppelt, Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Elastisch, 2-teilig |
Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss vorne |