Learn More
Ansell™ Microgard™ 2500 Plus Overalls mit Kapuze
574.77 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Genähte und überklebte Nähte
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel.
- Reißverschluss vorne und wiederverschließbare Windschutzleiste
- Schutz vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126:2003 und ASTM F 1671; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | Mittel |
Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch, Fingerschlaufen |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Hood Type | Elastisch, 3-teilig |
Verschlusstyp | Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste |