Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit
Für Probenvolumen von bis zu 4 ml in 4 Ausschwing- und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen. Die Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit mit zwei vertikalen Membranen und schlanker Innenbauweise gewährleistet eine besonders schnelle Probenkonzentration bei besonders hoher Rückgewinnung.
338.00 CHF - 992.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit |
---|---|
Material (Membran) | PES |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch |
Max. Kraft | Ausschwingrotor: 4000 xgWinkelrotor: 7500 x g |
Probentyp | Probentyp: Nanopartikel, Peptid, Protein |
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15448811
|
Sartorius
VS04T91 |
3 kDa | 25/Pckg. |
382.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15458811
|
Sartorius
VS04T92 |
3 kDa | 100/Pckg. |
980.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15321335
|
Sartorius
VS04T11 |
5 kDa | 25/Pckg. |
338.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15354882
|
Sartorius
VS04T12 |
5 kDa | 100/Pckg. |
980.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16616752
|
Sartorius
VS04T01 |
10 kDa | 25/Packung |
525.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16231961
|
Sartorius
VS04T01 |
10 kDa | 25/Packung | ||||||
15498801
|
Sartorius
VS04T02 |
10 kDa | 100/Pckg. |
980.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16636752
|
Sartorius
VS04T02 |
10 kDa | 100/Pckg. | ||||||
15367016
|
Sartorius
VS04T21 |
30 kDa | 25/Pckg. |
338.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15378826
|
Sartorius
VS04T22 |
30 kDa | 100/Pckg. |
980.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15311091
|
Sartorius
VS04T31 |
50 kDa | 25/Pckg. |
338.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15395343
|
Sartorius
VS04T32 |
50 kDa | 100/Pckg. |
980.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15391577
|
Sartorius
VS04T41 |
100 kDa | 25/Pckg. |
338.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15418811
|
Sartorius
VS04T42 |
100 kDa | 100/Pckg. |
980.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Für Probenvolumen von bis zu 4 ml in 4 Ausschwing- und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen.Die Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit mit zwei vertikalen Membranen und schlanker Innenbauweise gewährleistet eine besonders schnelle Probenkonzentration bei besonders hoher Rückgewinnung.
- High-Flux-Membran aus PES
- Retentatrückgewinnung von >95 % x pH 1-14. Geeignet für Gehäuse aus Polystyrol mit hoher chemischer Kompatibilität
- Universale Rotorkompatibilität
- Volumenabstufung zur einfachen Erkennung und Überwachung des Konzentratvolumens
- Die UV-Verbindungstechnologie ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen Membran und Kunststoffgehäuse und ermöglicht das Sammeln der gesamten konzentrierten Probe in einer einzigartigen, pipettenfreundlichen Deadstop-Tasche
Spezifikation
Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit | |
Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch | |
Probentyp: Nanopartikel, Peptid, Protein | |
2 bis 4 ml |
PES | |
Ausschwingrotor: 4000 xgWinkelrotor: 7500 x g | |
Zentrifugaleinheit | |
1225 mm |