Learn More
BRAND™ Mini-Cooler für Zentrifugenröhrchen
Entwickelt, um eine breite Palette von Lösungen (Enzyme, DNA, RNA, Zellsuspensionen) zu schützen, indem es hilft, die Gefriertemperatur auf dem Labortisch zu halten.
128.00 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugenröhrchen |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Typ | Mini-Kühlgerät |
Kapazität (metrisch) | 0.5 bis 2 ml |
Aufnahmevermögen | 0,5 bis 2 ml-Röhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10787281
|
BRAND™
114935 |
Gelb | Hält −20 °C Temperatur für 60 Min aufrecht |
142.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10141921
|
BRAND™
114930 |
Rot | Hält 0 °C Temperatur für 60 Min aufrecht |
128.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10441063
|
BRAND™
114940 |
Weiß | Hält −70 °C Temperatur für 45 Min aufrecht |
134.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus langlebigem Polycarbonat
- Gefüllt mit ungiftigem Gel
- Enthalten zwölf 0.5 ml bis 2.0 ml-Röhrchen
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Zentrifugenröhrchen | |
Mini-Kühlgerät | |
0,5 bis 2 ml-Röhrchen |
Polycarbonat | |
0.5 bis 2 ml |