Learn More
Thermo Scientific™ Trockenbad/Heizblock mit Touchscreen, 1-Blockaufbau, 200 - 240 V, CN-, EU- und UK-Stecker
Benutzen Sie den Promotions-Code "21906" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entwickelt zum Erreichen einer präzisen Temperaturstabilität und -konstanz mit einer anwenderfreundlichen Touchscreen-Regelung. Mit Modellvarianten mit ein, zwei oder vier Blöcken, einer breiten Palette an Heizblöcken und einem weiten Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis 130 °C finden Sie mit Sicherheit das Trockenbad, das Ihren Anwendungsansprüchen genügt. Thermo Scientific™ Touchscreen-Trockenbad/Heizblock umfasst erweiterte Funktionen wie einen Timer, Programmierbarkeit mit Speichermöglichkeit von bis zu zehn Programmen mit jeweils fünf Schritten sowie einen optionalen externen Temperaturfühler zur Regelung des Heizverlaufs mittels Echtzeit-Fühleranzeige.
- Fortschrittliche, interne Temperaturfühlsonde für eine außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
- Temperaturabweichungsanpassung
- Präzise Temperatursteuerung mit PID-Schaltung
- Die Temperaturselbstkalibrierung ermöglicht den Abgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
- Die Zeitschaltuhr ermöglicht dem Anwender, akkurat die Erwärmdauer zu überwachen
- Passwortschutzfunktion
- Austauschbare Probenblocks aus Aluminiumlegierung bieten eine Vielseitigkeit, einfache Reinigung und Desinfektion
- Auswahl an Konfigurationen, um 1, 2 und 4 austauschbare modulare Blöcke aufzunehmen, um eine Vielzahl an Gefäßen und Anwendungen zu fassen
- Eine pulverbeschichtete Stahlkörperkonstruktion stellt die Haltbarkeit sicher
- Bei Anschluss der externen Temperatursonde trennt sich die interne Temperatursonde automatisch, wodurch die Temperaturanzeige und -steuerung von der externen Temperatursonde abhängig wird
- Einfach zu bedienende Touchscreen-Steuerung zeigt Zeit und Temperatur an
- 10-Anwendereinstellungsprogramme, wobei jedes bis zu 5 sequenzielle Schritte verschiedener Temperaturen und Zeitdauern unterstützt
- Ein integriertes Gerät zum Schutz vor zu hohen Temperaturen für zusätzliche Sicherheit
- Probenvorbereitung
- Enzymkonservierung
- Enzym-Substrat-Reaktionen
- DNA-Amplifikation
- Elektrophoresegel-Degeneration
- Serumgerinnung
- Einheit muss mit Block/Blöcken bestellt werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, cULus, RoHS |
Reglertyp | PID Digital |
Beleuchtung | LED |
Material | Pulverbeschichteter Stahl |
Steckertyp | CN, EU, UK |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 ° bis 130 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C) |
Typ | Trockenbad/Block |
Sicherung | 250 V 2.5 A |
Aufheizgeschwindigkeit | ≤ 20 Min. 30 ° bis 130 °C |
Mehr anzeigen |
Garantie: Standardmäßige eingeschränkte Thermo Fisher Scientific Garantie von 2 Jahren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.