Learn More
Fisherbrand™ Magnetische Rückhalter für Rührstäbe
Passen ergonomisch in eine Hand. Der Fisherbrand™ Halter für Magnetrührstäbe hält und fixiert den Rührstab in Position.
Marke: Fisherbrand™
20.23 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05940kg
Beschreibung
- Arbeiten Sie ohne die Gefahr durch Spritzer, die durch Rührstäbe beim Umfüllen von Mischgefäßen entstehen können
- Nachdem das Gefäß entleert wurde, wird der eingesperrte Rührstab sicher aus dem leeren Behälter entnommen, ohne die Lösung zu kontaminieren
- Hergestellt aus einfach zu reinigendem langlebigem Polystyrol
- Enthält einen starken Magneten, der magnetische Rührstäbe bis zu einer Länge von 80 mm (3 in.) hält
Spezifikation
3 in. | |
Vermeiden Sie Gefahren durch Rührspritzer, wenn Sie Mischgefäße ausgießen, fixieren Sie Stäbe in Behältern und halten Sie Stäbe von bis zu 7,5 cm Länge an ihrem Platz | |
Rührstäbe |
Aus einfach zu reinigendem langlebigem Polypropylen hergestellt | |
Spinbar™ Magnetischer Rückhalter für Rührstäbe | |
8 cm |