Learn More
p-Xylol, 99 %, für die Spektroskopie, für die Szintillation, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056000
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie, für UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 138.0°C
Chemischer Name oder Material p-Xylene
Schmelzpunkt 13.0°C
Namenshinweis scintillation grade, 99%
CAS 106-42-3
Physikalische Form Flüssig
Dichte 0.8660g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt 25°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Summenformel C8H10
Strukturformel C6H4(CH3)2
MDL-Nummer MFCD00008556
Beilstein 05, 382
Merck Index 15, 10278
Verpackung Glasflasche
Synonym 1, 4-Dimethylbenzene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
InChI-Schlüssel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC-Name 1,4-Xylol
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%
Güte Spektroskopie
Relative Dichte 0.866
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Xylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.