Learn More
p-Tolylharnstoff, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489063
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-51-5
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.181
MDL-Nummer MFCD00025433
InChI-Schlüssel DMSHKWHLXNDUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylurea, p-tolylcarbamide, 4-tolylurea, 4-methylphenyl urea, urea, p-tolyl, 1-p-tolyl urea, 1-4-methylphenyl urea, p-tolycarbamide, urea, 4-methylphenyl, n-4-methylphenyl urea
PubChem CID 12148
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)urea
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolylurea
Schmelzpunkt 177°C to 184°C
Menge 25 g
Beilstein 2208088
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) ≥98%