Learn More
p-Toluidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
p-Toluidin ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, organischen Chemikalien und aromatischen Azoverbindungen. Es dient als Komponente von Beschleunigern für Cyanacrylat-Klebstoffe. Des Weiteren wirkt es durch Kondensation mit Salicylaldehyd als zweizähniger Ligand der Schiffschen Base. In einer Reaktion mit Katecholamin bildet es einen Farbstoff, der bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Katecholaminpräparaten nützlich ist.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Pyridin, Diethylether, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Methanol, Kohlenstoffdisulfid, Ölen und verdünnten Säuren.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluidine |
Schmelzpunkt | 42°C to 46°C |
Dichte | 1.05 |
Siedepunkt | 199°C to 202°C |
Flammpunkt | 88°C (190°F) |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3451 |
Beilstein | 471281 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,9536 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- p-Toluidine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: p-Toluidine