Learn More
p-Toluohydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464334
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3619-22-5
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00007607
InChI-Schlüssel MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic hydrazide, p-toluic acid hydrazide, p-toluoylhydrazine, 4-methylbenzoylhydrazine, p-toluic acid, hydrazide, 4-methylbenzoic acid hydrazide, p-methylbenzohydrazide, p-toluohydrazide, p-methylbenzoylhydrazine, 4-toluic acid hydrazide
PubChem CID 77174
IUPAC-Name 4-methylbenzohydrazid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluic hydrazide
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 25 g
Beilstein 607602
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%