Learn More
-p-Toluylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366590
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-94-5
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002565
InChI-Schlüssel LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
IUPAC-Name 4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 179.0°C to 182.0°C
Farbe Creme-gelb bis Weiß
Siedepunkt 274.0°C to 275.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C6H4CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09,483
Merck Index 14,9535
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11.6g/L (98°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.