Learn More
p-Toluolsulfonylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 147°C to 152°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 1842131 |
Formelmasse | 195.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |