Learn More
P-Toluensulfonanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431868
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-34-8
Summenformel C13H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.312
MDL-Nummer MFCD00025989
InChI-Schlüssel VLVCWODDMDGANW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonanilide, n-tosylaniline, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenyl, n-phenyl-p-toluenesulfonamide, 4-methylphenyl sulfonyl phenylamine, p-toluene sulfonanilide, n-phenyl p-toluenesulfonamide, 4-methyl-n-phenyl-benzenesulfonamide, n-4-methylphenyl sulfonyl aniline, 4-methyl-n-phenylbenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 2456
IUPAC-Name 4-methyl-N-phenylbenzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonanilide
Schmelzpunkt 102°C
Menge 5 g
Formelmasse 247.31
Reinheit (%) 97%