Learn More
p-Terphenyl, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10455281
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Terphenyl
Namenshinweis 99%
CAS 92-94-4
Schmelzpunkt 209.0°C to 216.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 383.0°C
Flammpunkt 207°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H14
Strukturformel C6H5C6H4C6H5
MDL-Nummer MFCD00003061
Menge 1 g
Beilstein 05, 695
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and toluene
InChI-Schlüssel XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name 1,4-Diphenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 230.31
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Crystalline Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Terphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /