Learn More
Thermo Scientific Chemicals p-Terphenyl, 99+%
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Terphenyl |
Namenshinweis | Pure |
Schmelzpunkt | 209.0°C to 216.0°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Dichte | 207g/mL |
Siedepunkt | 383.0°C |
Flammpunkt | 207°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |