Learn More
P-Sexiphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443497
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4499-83-6
Summenformel C36H26
Molekulargewicht (g/mol) 458.604
MDL-Nummer MFCD00039559
InChI-Schlüssel ZEMDSNVUUOCIED-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-sexiphenyl, p-hexaphenyl, p-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 1-phenyl-4-4-4-4-phenylphenyl phenyl phenyl benzene, p-sexiphenylene, acmc-209k0d, phthalocyanine lead ii purified by sublimation, 1,1':4',1:4,1'-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 4,4'-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 78254
IUPAC-Name 1-phenyl-4-[4-[4-(4-phenylphenyl)phenyl]phenyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)C6=CC=CC=C6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Sexiphenyl
Schmelzpunkt >400°C
Menge 250 mg
Formelmasse 458.59
Reinheit (%) 95%