Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-P-Selectin
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EMSELPX10
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
P-Selektin (Selektin P, GMP-140, LECAM3, CD62-Antigen-ähnliches Familienmitglied) ist ein transmembranes Typ 1-Glykoprotein mit 140 kDa und eines der am häufigsten untersuchten Proteine, die das Zellrollen regulieren. P-Selektin wird in den Weibel-Palade-Körpern von Endothelzellen sowie in einem Granulat von Thrombozyten gespeichert. Von dort aus kann es nach der Exposition gegenüber Thrombin, Histamin, Komplement 5a, Ca21-Ionophoren oder Adenosindiphosphat schnell auf die Zelloberfläche gebracht werden. Das P-Selectin-Protein verteilt sich während der Thrombozytenaktivierung und -degranulation wieder auf die Plasmamembran und vermittelt die Interaktion von aktivierten Endothelzellen oder Thrombozyten mit Leukozyten. P-Selectin spielt eine wichtige Rolle bei Anhaftungsprozessen zwischen Leukozyten und Endothelzellen und ist ein calciumabhängiger Rezeptor, der an sialylierte Formen von Lewis-Blutgruppenkohlenhydratantigenen bindet, die auf Neutrophilen und Monozyten gefunden werden. P-Selectin wird konstitutiv in Entzündungen exprimiert und trägt zur Atherogenese, Thrombose und Gewebevernichtung bei. Klinisch wird P-Selectin zur Unterscheidung von Heparin-induzierter Thrombozytopenie mit und ohne Thrombose verwendet.Spezifikation
Q01102 | |
8 pg/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
SELP | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
8,23 bis 6.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
20344 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 1 μl|Serum, 1 μl|Supernatant, 100 μl | |
P-Selektin (CD62P) | |
4 h 45 min |