Learn More
P-Quinquephenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421170
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3073-05-0
Summenformel C30H22
Molekulargewicht (g/mol) 382.506
MDL-Nummer MFCD00059012
InChI-Schlüssel OMCUOJTVNIHQTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-quinquephenyl, p-pentaphenyl, 1,1':4',1:4,1':4',1-quinquephenyl, p-quinquiphenyl, acmc-209hie, 1,4-bis 4-phenylphenyl benzene, 1-phenyl-4-4-4-phenylphenyl phenyl benzene, 1,1:4,1':4',1-quinquephenyl, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-4'-phenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 137813
IUPAC-Name 1,4-bis(4-phenylphenyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Quinquephenyl
Menge 1 g
Formelmasse 382.5
Reinheit (%) 98%