Learn More
P-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
p-Phenylenediamine is used as a precursor to aramid plastics, Kevlar fibers and to urethane polymers. It serves as a developing agent in photography, antioxidants in rubber products and as a vulcanization accelerator. It is used as a henna surrogate for temporary tattoos and as a histological stain for lipids such as myelin. It is an anti-fade reagent used in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. Furthermore, it is also an ingredient in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
P-Phenylendiamin wird als Vorläufer von Aramid-Kunststoffen, Kevlar-Fasern und Urethan-Polymeren verwendet. Es dient als Entwickler in der Fotografie, Antioxidanz in Gummiprodukten und als Vulkanisationsbeschleuniger. Es wird als Henna-Ersatz für temporäre Tattoos und als histologischer Farbstoff für Lipide wie Myelin verwendet. Es handelt sich um ein Anti-Fade-Reagenz, das in der Fluoreszenzmikroskopie verwendet wird, um die Photobleichung von Fluorescein und anderen Fluoreszenzfarbstoffen zu verzögern. Des Weiteren ist es auch Bestandteil von Haarfärbemitteln.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Ether und heißem Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Phenylenediamine |
Schmelzpunkt | 138°C to 142°C |
Siedepunkt | 267°C to 271°C |
Flammpunkt | 156°C (312°F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1673 |
Beilstein | 742029 |
Merck Index | 14,7285 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,chloroform,ether and hot benzene. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10247833 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
10245668 | Analysenzertifikat | 09/02/2023 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
10237828 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
10146490 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
10231514 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
Sicherheit und Handhabung
- p-Phenylenediamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Benzenediamine