Learn More
P-Methylstyrol, stabilisiert, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10353812
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-97-9
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00008621
InChI-Schlüssel JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC-Name 1-ethenyl-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Methylstyrene
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8960g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 175.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH=CH2
Brechungsindex 1.5410 to 1.5430
Menge 100 mL
Beilstein 05,485
Relative Dichte 0.896
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.1% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Methylstyrene, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.