Learn More
p-Anisinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13418378
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-09-4
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002542
InChI-Schlüssel ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC-Name 4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 181.0°C to 186.0°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Siedepunkt 275.0°C
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3OC6H4CO2H
Brechungsindex 1.5710 to 1.5760
Menge 5 kg
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,ethyl acetate
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver